thiokyanatan amonný 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, Titripur® volumetric solution, Supelco®
Katalogové číslo 1.09079.1000
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
Specifikace
O tomto produktu
:
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:217-175-6
Číslo CAS:1762-95-4
Vzorec:NH₄SCN
MDL číslo:MFCD00011428