thiokyanatan draselný 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Katalogové číslo 31481.295
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.0998 - 0.1002 mol/l
- NIST traceable:Confirmed
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:206-370-1
Číslo CAS:333-20-0
Vzorec:KSCN
MDL číslo:MFCD00011413