ContactUsLinkComponent
thiokyanatan draselný standardised solution 0.1 N vodný roztok
thiokyanatan draselný standardised solution 0.1 N vodný roztok
Catalog # 35602.K2
CAS Number:  
thiokyanatan draselný standardised solution 0.1 N vodný roztok
Catalog # 35602.K2
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifications
About this item
 :
Storage Temperature:Ambient
EINECS:206-370-1
CAS Number:333-20-0
Formula:KSCN
MDL Number:MFCD00011413