Kyselina chlorovodíková 36%, SLSI Selectipur® for the electronics industry
52976033.
:
- Typ balení:Plastový sud
- Bal.:230 kg
- Sekvence:4732
:
:110 °C (1013 hPa)
:–30 °C
:1,18 g/cm³ (20 °C)
:8,II
:36.46 g/mol
:Ambient
:231-595-7
:1789
:01-2119484862-27
:GHS05
:GHS07
:7647-01-0
:HCl
:MFCD00011324