Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydroxid draselný standardised solution 1.0 N in methanol
Hydroxid draselný standardised solution 1.0 N in methanol
5037, Plastová láhev, 1 L
Katalogové číslo 42736.K2
Hořlavý
Toxický
Zdraví
Korozi způsobující
Hydroxid draselný standardised solution 1.0 N in methanol
Katalogové číslo 42736.K2
Číslo CAS:  1310-58-3
Hydroxid draselný standardised solution 1.0 N in methanol
Hydroxid draselný standardised solution 1.0 N in methanol
5037, Plastová láhev, 1 L
Přejít na:
Číslo CAS:  1310-58-3
Price
2 470,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 L
Product Details & Documents
CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: KOH Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Like alcohol UN No.: 3286 MDL No.: MFCD00003553
Synonyma:  Potash caustic, Caustic potash
  • Číslo CAS:1310-58-3
  • Vzorec:KOH
  • MDL číslo:MFCD00003553
  • Molecular Weight:56.11
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • ADR:3,II
  •  :Density: 2,04 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:215-181-3
  • UN:3286
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037