Hydroxid draselný 1 mol/l (1 N) in ethanol, AVS TITRINORM volumetric solution
Katalogové číslo 31306.267
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:500 mL
- Sekvence:2725
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.998 - 1.002 mol/l
- NIST traceable:Confirmed
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
ADR:3 (8),II
:This product may develop a yellow-brown color during storage.
EINECS:215-181-3
UN:2924
:GHS02
:GHS05
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:1310-58-3
Vzorec:KOH
MDL číslo:MFCD00003553