Hydroxid draselný 1 mol/l (1 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Catalog # 31300.291
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- NIST traceable:Confirmed
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.998 - 1.002 mol/l
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:215-181-3
UN:1814
ADR:8,II
:GHS05
Číslo CAS:1310-58-3
Vzorec:KOH
MDL číslo:MFCD00003553