0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Hydroxid draselný
Hydroxid draselný standardised solution 0.5 N in methanol
Hydroxid draselný standardised solution 0.5 N in methanol
42735.K2
:
Thermo Fisher Scientific
:
Hydroxid draselný standardised solution 0.5 N in methanol
42735.K2
:
Thermo Fisher Scientific
:
Typ balení:
Plastová láhev
Bal.:
1 L
Sekvence:
5037
:
:
215-181-3
:
3286
:
3,II
:
GHS02
:
GHS06
:
GHS08
:
GHS05
:
Ambient
:
1310-58-3
:
KOH
:
MFCD00003553