Hydroxid draselný 0.5 mol/l (0.5 N) vodný roztok, Titripur® volumetric solution, Supelco®
Katalogové číslo 1.11586.5000
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:5 L
- Sekvence:5190
Specifikace
O tomto produktu
:
ADR:8,
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:215-181-3
UN:1814
:GHS05
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:1310-58-3
Vzorec:KOH
MDL číslo:MFCD00003553