Hydroxid draselný 0.1 mol/l (0.1 N) in ethanol, Titripur® Reag. Ph. Eur., Reag. USP volumetric solution, Supelco®
Catalog # 1.09115.2500
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Form:liquid
- Amount-of-substance concentration:0.0995-0.1005
- Measurement uncertainty:+/- 0.0003
- Traceability:NIST SRM
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Hustota:0,836 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:12 °C (EtOH)
Teplota pro skladování:Ambient
UN:2924
ADR:3 (8),II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:215-181-3
:GHS02
:GHS07
Číslo CAS:1310-58-3
Vzorec:KOH
MDL číslo:MFCD00003553