Hydroxid draselný 0.05 mol/l (0.05 N) in ethanol, AVS TITRINORM volumetric solution
Katalogové číslo 31305.297
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.0499 - 0.0501 mol/l
- NIST traceable:Confirmed
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
ADR:3,II
:This product may develop a yellow-brown color during storage.
EINECS:215-181-3
UN:1170
:GHS02
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:1310-58-3
Vzorec:KOH
MDL číslo:MFCD00003553