ContactUsLinkComponent
Bromovodík 47%, EMSURE® ISO p.a., Supelco®
  1.00307.1000
 :  Merck
 :  
Bromovodík 47%, EMSURE® ISO p.a., Supelco®
  1.00307.1000
 :  Merck
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
  • Solubility:
    (20 °C) soluble
  • Melting Point:
    -11 °C
  • Boiling Point:
    126 °C (1013 hPa)
  • Vapor Pressure:
    10.6 hPa (20 °C)
  • Density:
    1.49 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    (H2O, 20 °C) strongly acid
 :
 :1,47 g/cm³ (20 °C)
 :233-113-0
 :8,II
 :M-Clarity™ quality level = MQ300
 :1788
 :GHS05
 :GHS07
 :Ambient
 :10035-10-6
 :HBr
 :MFCD00011323