Bromovodík 47%, EMSURE® ISO p.a., Supelco®
1.00307.1000
: Merck
:
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
- Solubility:(20 °C) soluble
- Melting Point:-11 °C
- Boiling Point:126 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:10.6 hPa (20 °C)
- Density:1.49 g/cm3 (20 °C)
- pH:(H2O, 20 °C) strongly acid
:
:1,47 g/cm³ (20 °C)
:233-113-0
:8,II
:M-Clarity™ quality level = MQ300
:1788
:GHS05
:GHS07
:Ambient
:10035-10-6
:HBr
:MFCD00011323