0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Manganistan draselný
Manganistan draselný 0.05 mol/l (0.25 N) vodný roztok
Manganistan draselný 0.05 mol/l (0.25 N) in aqueous solution
Manganistan draselný 0.05 mol/l (0.25 N) in aqueous solution
85178.290
:
VWR Chemicals
:
Manganistan draselný 0.05 mol/l (0.25 N) in aqueous solution
85178.290
:
VWR Chemicals
:
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
1 L
Sekvence:
5037
:
:
Ambient
:
231-760-3
:
3082
:
9,III
:
GHS09
:
7722-64-7
:
KMnO₄
:
MFCD00011364