Akrylamid 40% in aqueous solution, Acryl 40™, Proteomics Grade
Katalogové číslo M121-500ML
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:500 mL
- Sekvence:2725
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Acrylic Acid:<0.005%
- Conductivity:<5 umhos
- DNase:none detected
- Electrophoresis:Pass
- pH @25 °C:6 - 7
- Protease:none detected
- RNase:none detected
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Teplota pro skladování:Refrigerator
EINECS:201-173-7
UN:3426
ADR:6.1,III
:GHS06
:GHS08
:GHS07
Číslo CAS:79-06-1
Vzorec:C₃H₅NO
MDL číslo:MFCD00008032