ContactUsLinkComponent
TDS testers, Eutech EcoTestr TDS High / TDS Low
TDS testers, Eutech EcoTestr TDS High / TDS Low
Dodavatel:  EUTECH
Certifikáty
undefined
TDS testers, Eutech EcoTestr TDS High / TDS Low
Dodavatel:  EUTECH
Specifikace
  • Catalog No:
  • EUTEECOTDSTESTHIGH
  • EUTEECOTDSTESTLOW
  • Model:
  • EcoTestr TDS High
  • EcoTestr TDS High
  • TDS - rozsah:
  • 0 - 10,00 ppt
  • 0 - 10,00 ppt
  • TDS - rozlišení:
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • TDS - přesnost:
  • ±1 % full scale (±2 % above 5 ppt)
  • ±1 % full scale (±2 % above 5 ppt)
  • Napájení:
  • 4× 1,5 V "A76" Micro alkaline batteries
  • 4× 1,5 V "A76" Micro alkaline batteries
  • Displej:
  • LCD (3½ digit single line)
  • LCD (3½ digit single line)
  • Shoda:
  • IP67
  • IP67
  • Š×H×V:
  • 45×30×163 cm
  • 45×30×163 cm
  • Hmotnost:
  • 0,09 kg
  • 0,09 kg