ContactUsLinkComponent
Kyselina šťavelová 0.5 M (1 N) volumetric solution, Fluka™
Korozi způsobující
Kyselina šťavelová 0.5 M (1 N) volumetric solution, Fluka™
Katalogové číslo 35295-1L
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Korozi způsobující
Kyselina šťavelová 0.5 M (1 N) volumetric solution, Fluka™
Katalogové číslo 35295-1L
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Factor:
    0.999 - 1.001
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
Bod varu:100 °C
Hustota:1,02 g/cm3
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:205-634-3
ADR:8,III
 :GHS05
Číslo CAS:144-62-7
Vzorec:C₂H₂O₄
MDL číslo:MFCD00002573