ContactUsLinkComponent
Kyselina šťavelová 0.1 M (COOH)2 (0.2N) ≥98% volumetric solution, Fluka™
Kyselina šťavelová 0.1 M (COOH)2 (0.2N) ≥98% volumetric solution, Fluka™
Catalog # 34287-1L
CAS Number:  
Kyselina šťavelová 0.1 M (COOH)2 (0.2N) ≥98% volumetric solution, Fluka™
Catalog # 34287-1L
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • Factor:
    0.999 - 1.001
Specification Test Results
About this item
 :
Storage Temperature:Ambient
EINECS:231-791-2
ADR:8,III
CAS Number:144-62-7
Formula:C₂H₂O₄
MDL Number:MFCD00002573