Kyselina šťavelová concentrate for dilution to 0.005 mol/l (0.01 N), Titrisol®, Supelco®
1.09932.0001
: Merck
:
- Typ balení:Plastic ampoule
- Bal.:1 Ampoul
- Sekvence:0501
- Solubility:(20 °C) soluble
- Density:1.002 g/cm3 (20 °C)
- pH:1.5 (H2O, 20 °C)
:
:8,III
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:Ambient
:205-634-3
:144-62-7
:C₂H₂O₄
:MFCD00002573