Kyselina octová 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT for biopharmaceutical production, SAFC®
Katalogové číslo 1.37035.9025
Dodavatel: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:25 L
- Sekvence:5327
- Environmentally Preferable:
Specifikace
O tomto produktu
Synonyma: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
:
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-580-7
Číslo CAS:64-19-7
Vzorec:H₃CCOOH
MDL číslo:MFCD00036152