Orders LinkContactUsLinkComponent
ORP electrode, Eutech
ORP electrode, Eutech
ORP electrode, platinum pin, sealed, single junction, ± 1000 mV, BNC, 1 m cable, Plast, 0...+80 °C, 12×90 mm, General purposes
Katalogové číslo EUTEECFC7960101B
Dodavatel:   EUTECH
ORP electrode, Eutech
Katalogové číslo EUTEECFC7960101B
Dodavatel:  EUTECH
ORP electrode, Eutech
ORP electrode, Eutech
ORP electrode, platinum pin, sealed, single junction, ± 1000 mV, BNC, 1 m cable, Plast, 0...+80 °C, 12×90 mm, General purposes
Přejít na:
Price
5 530,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
General purpose plastic-body ORP electrode for use with all pH meters with BNC input connector.
Specifikace
  • Připojení:
    BNC, 1 m cable
  • Ø×D:
    12×90 mm
  • Určeno pro:
    General purposes
  • Popis:
    ORP electrode, platinum pin, sealed, single junction, ± 1000 mV
  • Materiál:
    Plast
  • Tepl.:
    0...+80 °C