ContactUsLinkComponent
Styrene stabilizovaný, Supelco®
Flammable
Irritant
Styrene stabilizovaný, Supelco®
Catalog # 45993-250MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Flammable
Irritant
Styrene stabilizovaný, Supelco®
Catalog # 45993-250MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    250 mg
  • Sekvence:
    2590
Specifications
About this item
 :
Merck Index:13,08944
Boiling Pt:145,2 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–31 °C
Density:0,906 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:31 °C
EINECS:202-851-5
UN:2055
ADR:3,III
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
 :GHS02
 :GHS07
CAS Number:100-42-5
Formula:C₈H₈
MDL Number:MFCD00008612