ContactUsLinkComponent
Diethylether, dehydrated (max. 0.01% H₂O) ≥99.5% (by GC, corrected for water content) stabilizovaný for HPLC, UHPLC, for spectrophotometry, J.T.Baker®
Hořlavý
Dráždivý
Zdraví
Diethylether, dehydrated (max. 0.01% H₂O) ≥99.5% (by GC, corrected for water content) stabilizovaný for HPLC, UHPLC, for spectrophotometry, J.T.Baker®
Katalogové číslo 9237-03
Dodavatel:  Avantor
Číslo CAS:  
undefined
Hořlavý
Dráždivý
Zdraví
Diethylether, dehydrated (max. 0.01% H₂O) ≥99.5% (by GC, corrected for water content) stabilizovaný for HPLC, UHPLC, for spectrophotometry, J.T.Baker®
Katalogové číslo 9237-03
Dodavatel:  Avantor
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle, amber, narrow mouth
  • Bal.:
    4 L
  • Sekvence:
    5162
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    = 0.01
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-350 nm:
    ≤0.01
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 280 nm:
    ≤0.02
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 254 nm:
    ≤0.07
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 231 nm:
    ≤0.4
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm:
    ≤220
  • Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission:
    ≤0.5 ppb
  • Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission Maximum for Impurities:
    ≤1.0 ppb
  • Assay (by GC, corrected for water, exclusive of preservative):
    ≥99.5 %
  • Peroxide (as H₂O₂):
    ≤5 ppm
  • Preservative (C₂H₅OH):
    1.5 - 3.5 %
  • Residue after Evaporation:
    ≤5 ppm
  • Titrable Acid (µeq/g):
    ≤0.2
  • Water (H₂O)(by coulometry):
    ≤0.01 %
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
Merck Index:12,03852
Bod varu:35 °C (1013 hPa)
Bod tání:–123 °C
Hustota:0,7135 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:–40 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-467-2
UN:1155
ADR:3,I
 :Stabilised with ethanol 1,5 - 3,5%
REACH:01-2119535785-29
 :GHS02
 :GHS07
 :GHS08
Číslo CAS:60-29-7
Vzorec:(CH₃CH₂)₂O
MDL číslo:MFCD00011646