Tween® 40 (Polysorbate), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:9005-66-7
:
Vzorec:C₆₂H₁₂₂O₂₆
MDL číslo:MFCD00165345
Bod varu:∼100 °C (1013 hPa)
Hustota:1,05 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Bod vzplanutí:>149 °C
Teplota pro skladování:Ambient
Frequently Bought Together