Polysorbate 20, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo SIAL44112-100G-F
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:100 g
- Sekvence:3401
Specifikace
O tomto produktu
:
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:500-018-3
Číslo CAS:9005-64-5
Vzorec:C₅₈H₁₁₄O₂₆
MDL číslo:MFCD00165986