Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween® 20 (Polysorbate)
4024, Glass bottle for solids, 1 kg
Katalogové číslo ROTH9127.2
Marketsource
Dodavatel:   Roth Carl
Tween® 20 (Polysorbate)
Katalogové číslo ROTH9127.2
Dodavatel:  Roth Carl
Marketsource
Číslo CAS:  9005-64-5
Tween® 20 (Polysorbate)
4024, Glass bottle for solids, 1 kg
Přejít na:
Číslo CAS:  9005-64-5
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyma:  Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
  • Číslo CAS:9005-64-5
  • Vzorec:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • MDL číslo:MFCD00165986
  • Molecular Weight:1227.53
  • Hustota:1,1 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 1,1 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:500-018-3
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    1 kg
  • Sekvence:
    4024
Specifikace