ContactUsLinkComponent
Tween® 20 (Polysorbate), BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Tween® 20 (Polysorbate), BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Katalogové číslo 7374.1000
Dodavatel:  Avantor
Číslo CAS:  
Tween® 20 (Polysorbate), BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Katalogové číslo 7374.1000
Dodavatel:  Avantor
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifikace
O tomto produktu
 :
Hustota:1,1 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:500-018-3
Číslo CAS:9005-64-5
Vzorec:C₅₈H₁₁₄O₂₆
MDL číslo:MFCD00165986