Tween® 80 (Polysorbate)
4024, Glass bottle for solids, 1 kg
Dodavatel: Roth Carl
Tween® 80 (Polysorbate)
Katalogové číslo ROTH9139.2
Dodavatel: Roth Carl
Marketsource
Číslo CAS: 9005-65-6
Přejít na:
Product Details & Documents
- Číslo CAS:9005-65-6
- MDL číslo:MFCD00082107
- Merck Index:13,07664
- Bod varu:∼100 °C (1013 hPa)
- Bod tání:–21 °C
- Hustota:1,062 g/cm³ (20 °C)
- Bod vzplanutí:>149 °C
- :Density: 1,062 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:500-019-9
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:1 kg
- Sekvence:4024