Polyethylenglykol 6000, Supelco®
Katalogové číslo 81293-1G
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:1 g
- Sekvence:3047
Specifikace
O tomto produktu
:
Bod varu:∼250 °C (1013 hPa)
Bod tání:55…62 °C
Hustota:1,13 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:500-038-2
Číslo CAS:25322-68-3
:MFCD00081839
Vzorec:H(OCH₂CH₂)nOH
MDL číslo:MFCD01779614