Stříbro 1000 mg/L v zřed. kyselině dusičné (from AgNO₃) Certipur® standard pro ICP, Supelco®
1.70352.0100
: Merck
:
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Nástavec:Silver
- Symbol:Ag
: Traceable to SRM from NIST.