Mangan 1000 mg/L v 0,5 M kyselině dusičné (from Mn(NO₃)₂) Certipur® standard pro AAS, Supelco®
1.19789.0100
: Merck
:
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrice:0,5 M HNO₃
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Nástavec:Manganese
- Symbol:Mn
: Traceable to SRM from NIST.