Cesium standard solution, 1000 mg/L Cs in 0,5 M kyselině dusičné (from CsNO₃) Certipur® standard pro AAS, Supelco®
Katalogové číslo 1.70212.0100
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrice:0,5 M HNO₃
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Nástavec:Cesium
- Symbol:Cs
Specifikace
O tomto produktu
Certifications: Traceable to SRM from NIST.