ContactUsLinkComponent
Olovo 10000 mg/L v zřed. kyselině dusičné (from Pb(NO₃)₂) Certipur® standard pro ICP, Supelco®
Olovo 10000 mg/L v zřed. kyselině dusičné (from Pb(NO₃)₂) Certipur® standard pro ICP, Supelco®
Catalog # 1.70372.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Olovo 10000 mg/L v zřed. kyselině dusičné (from Pb(NO₃)₂) Certipur® standard pro ICP, Supelco®
Catalog # 1.70372.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    10000 mg/L
  • Matrix:
    Nitric acid dil.
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • Environmentally Preferable:
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Nástavec:
    Vést
  • Symbol:
    Pb
Specifications
About this item
Certifications: Traceable to SRM from NIST.