ContactUsLinkComponent
Barium standard solution, concentrate, 1000 mg Ba in 7% kyselině chlorovodíkové (from BaCl₂) Titrisol® standard pro AAS, Supelco®
Catalog # 1.09968.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Barium standard solution, concentrate, 1000 mg Ba in 7% kyselině chlorovodíkové (from BaCl₂) Titrisol® standard pro AAS, Supelco®
Catalog # 1.09968.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Koncentrace:
    1000 mg
  • Matrice:
    7% HCl
  • Typ balení:
    Plastic ampoule
  • Bal.:
    1 Ampoul
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Nástavec:
    Barium
  • Symbol:
    Ba
Specifications
About this item
BaCl₂ in 7% HCl
Certifications: Traceable to SRM from NIST.