ContactUsLinkComponent
Hliník 1.000 mg/l ve zřed. kyselině dusičné (from Al(NO3)3.9H2O) TraceCERT® standard pro ICP, Supelco®
Hliník 1.000 mg/l ve zřed. kyselině dusičné (from Al(NO3)3.9H2O) TraceCERT® standard pro ICP, Supelco®
Katalogové číslo SUPL61935-100ML-F
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Hliník 1.000 mg/l ve zřed. kyselině dusičné (from Al(NO3)3.9H2O) TraceCERT® standard pro ICP, Supelco®
Katalogové číslo SUPL61935-100ML-F
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Koncentrace:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    2% HNO₃
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Nástavec:
    Hliník
  • Symbol:
    Al
Specifikace
O tomto produktu
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST. Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.