VWR® VisiCam® B5, Kamera digitální USB
Catalog # 630-2957
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Model:B5
- Rozlišení:5,1 MP
- Typ sondy:CMOS
- Sensor size:1/2,5"
- Popis:Kamera digitální
- Formát snímku:4/3
- Doba expozice:0,294 ms - 2 s
- Pixel size:2,2×2,2 μm
- Pixely (Š × V):2592×1944
- Š×H×V:58×58×36 mm
- Poměr signál/šum:40,5 dB
- Rozhraní:USB 2.0
- Snímač:Aptina CMOS
- Software:VisiCam Vision Lite Soft
- Hmotnost:180 g
- Bal.:1
Specifications
About this item
VisiCam B5 je C-mount a okulárová mikroskopická kamera.
- připojení pro adaptér C-mount pro trinokulární hlavice
- intuitivní, flexibilní a snadné použití
Doporučeno pro výukové a rutinní laboratorní aplikace.
Delivery: dodáváno se softwarem, kalibračním sklíčkem, USB kabelem (1,8 m) a okulárovými adaptéry pro binokulární a monokulární mikroskopy ( Ø 30 a 30,5 mm).