Orders LinkContactUsLinkComponent
Škrob, rozpustný
Škrob, rozpustný
4024, Glass bottle for solids, 1 kg
Katalogové číslo ROTH4701.1
Marketsource
Dodavatel:   Roth Carl
Škrob, rozpustný
Katalogové číslo ROTH4701.1
Dodavatel:  Roth Carl
Marketsource
Číslo CAS:  9005-84-9
Škrob, rozpustný
4024, Glass bottle for solids, 1 kg
Přejít na:
Číslo CAS:  9005-84-9
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyma:  Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
  • Číslo CAS:9005-84-9
  • Vzorec:(C₆H₁₀O₅)n
  • MDL číslo:MFCD00082026
  • Molecular Weight:162.14
  • Merck Index:13,08878
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:232-686-4
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    1 kg
  • Sekvence:
    4024
Specifikace