ContactUsLinkComponent
Agaróza IEF
Agaróza IEF
Catalog # 17-0468-01
Supplier:  Cytiva
CAS Number:  
undefined
Agaróza IEF
Catalog # 17-0468-01
Supplier:  Cytiva
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    10 g
  • Sekvence:
    3236
Specifications
About this item
 :
Melting Pt:60…90 °C
Storage Temperature:Ambient
EINECS:232-731-8
CAS Number:9012-36-6
MDL Number:MFCD00081294