Agar
4114, 5 kg
Katalogové číslo OXOILP0011T
Dodavatel: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Agar Agar
- Číslo CAS:9002-18-0
- MDL číslo:MFCD00081288
- Merck Index:13,00184
- Bod tání:90 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:232-658-1
Specifikace
Specifikace
- Bal.:5 kg
- Sekvence:4114