Agar, fine powder, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, extra pure, SAFC®
Katalogové číslo 1.01615.1000
Dodavatel: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1 kg
- Sekvence:4024
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:13,00184
Bod tání:90 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:232-658-1
Číslo CAS:9002-18-0
MDL číslo:MFCD00081288