Agar, powder
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Přejít na:
O tomto produktu
CAS No.: 9002-18-0 Molecular Formula: (C12H18O9)X Physical Form: Powder Appearance: White to cream Odour: Odourless Merck Reference: 14,184 MDL No.: MFCD00081288
Synonyma: Agar Agar
- Číslo CAS:9002-18-0
- MDL číslo:MFCD00081288
- Merck Index:14,184
- Bod tání:90 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:232-658-1
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
CAS No.: 9002-18-0 Molecular Formula: (C12H18O9)X Physical Form: Powder Appearance: White to cream Odour: Odourless Merck Reference: 14,184 MDL No.: MFCD00081288
Synonyma: Agar Agar
- Číslo CAS:9002-18-0
- MDL číslo:MFCD00081288
- Merck Index:14,184
- Bod tání:90 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:232-658-1
Documents
Product Family Options
Informace o produktu
- SekvenceTyp baleníBal.DostupnostPrice