0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Gentamicin sulphate
Gentamicin sulphate
Gentamicin sulphate
PROOICRS0319
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Gentamicin sulphate
PROOICRS0319
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Typ balení:
Glass bottle for solids
Bal.:
100 mg
Sekvence:
2440
:
:
13,04403
:
218…237 °C
:
215-778-9
:
GHS08
:
Ambient
:
1405-41-0
:
MFCD00270181