ContactUsLinkComponent
Tween® 20 (Polysorbate) 10% vodný roztok, Proteomics Grade peroxide-free
Tween® 20 (Polysorbate) 10% vodný roztok, Proteomics Grade peroxide-free
Katalogové číslo M228-10ML-5PK
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
undefined
Tween® 20 (Polysorbate) 10% vodný roztok, Proteomics Grade peroxide-free
Katalogové číslo M228-10ML-5PK
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass ampoule
  • Bal.:
    1 KIT
  • Sekvence:
    2882
  • Pk Info:
    5× 10 ml
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • DNase:
    NONE
  • Heavy Metals:
    0.001 %
  • Identification:
    PASS
  • Milliflex (SDA):
    NONE
  • Milliflex (TSA):
    NONE
  • Peroxide:
    1.0 umol/ml
  • Protease:
    NONE
  • Residue on Ignition:
    0.25 %
  • RNase:
    NONE
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:500-018-3
Číslo CAS:9005-64-5
Vzorec:C₅₈H₁₁₄O₂₆
MDL číslo:MFCD00165986