Orders LinkContactUsLinkComponent
D(+)-Maltóza monohydrát
D(+)-Maltóza monohydrát
4024, Glass bottle for solids, 1 kg
Katalogové číslo A3891.1000
Dodavatel:   PanReac AppliChem
D(+)-Maltóza monohydrát
Katalogové číslo A3891.1000
Dodavatel:  PanReac AppliChem
Číslo CAS:  6363-53-7
D(+)-Maltóza monohydrát
D(+)-Maltóza monohydrát
4024, Glass bottle for solids, 1 kg
Přejít na:
Číslo CAS:  6363-53-7
Price
7 510,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyma:  Maltobiose hydrate, Malt Sugar, beta-Maltose monohydrate, Maltose monohydrate, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal hydrate, 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose hydrate
  • Číslo CAS:6363-53-7
  • Vzorec:C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
  • MDL číslo:MFCD00149343
  • Molecular Weight:360.32
  • Merck Index:13,05736
  • Bod tání:160…165 °C
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:200-716-5
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    1 kg
  • Sekvence:
    4024