Benzalkoniumchlorid alkyl distribution from C8H17 to C16H33
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:8001-54-5
Vzorec:C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
MDL číslo:MFCD00145757
Bod tání:40 °C
Hustota:0,98 g/cm³
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:264-151-6
UN:1759
ADR:8,II
:GHS07
:GHS05
:GHS09
Výsledky testů specifikací
- Appearance:Colorless to white to yellow Solid or thick gel (May contain yellowish-white fragments)
- Infrared spectrum:Conforms
- Assay:95.0 to 104.0 % (on anhydrous basis)
- Water:≤10.0 % (K.F.)
- Sulfated ash:≤0.5 %
- Total amines:≤3.6 %
Výsledky testů specifikací
Související informace
Frequently Bought Together