Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity electrode, Eutech
Conductivity electrode, Eutech
2-cell, < 200 µS, 0,1 cm-1, 0...+80 °C, Epoxidová pryskyřice, 12×115 mm, 8-pin DIN, 1 m cable
Katalogové číslo EUTE93X546101
Dodavatel:   EUTECH
Conductivity electrode, Eutech
Katalogové číslo EUTE93X546101
Dodavatel:  EUTECH
Conductivity electrode, Eutech
Conductivity electrode, Eutech
2-cell, < 200 µS, 0,1 cm-1, 0...+80 °C, Epoxidová pryskyřice, 12×115 mm, 8-pin DIN, 1 m cable
Přejít na:
Price
7 680,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Conductivity/temperature sensor with epoxy body and stainless steel rings. For use with the following Eutech meters: CON 700 / PC 700 / CON 2700 / PC 2700.
Specifikace
  • Vodivost:
    < 200 µS
  • Připojení:
    8-pin DIN, 1 m cable
  • Ø×D:
    12×115 mm
  • Type:
    2-cell
  • Materiál:
    Epoxidová pryskyřice
  • Tepl.:
    0...+80 °C
  • Konstanta cely:
    0,1 cm-1