Dimethylsulfoxid-D6 (99.9% D) with TMS (0.1 vol.%), MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo 1.03587.0100
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:100 mL
- Sekvence:2440
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Deuteration degree:≥ 99.9 %
- Water (K. Fischer, H₂O + D₂O):≤ 0.030 %
- Tetramethylsilane (NMR-spectrum):0.001
- Water (NMR, H₂O):≤ 0.020 %
- Performance test (NMR-spectrum):passes test
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Bod varu:189 °C (5 mmHg)
Hustota:1,19 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:218-617-0
Číslo CAS:2206-27-1
Vzorec:D₃CS(O)CD₃
MDL číslo:MFCD00002090