ContactUsLinkComponent
Chloroform-D1 ≥99.8% (Isotopic) with TMS (0.03 vol.%) stabilizovaný, MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Toxický
Zdraví
Chloroform-D1 ≥99.8% (Isotopic) with TMS (0.03 vol.%) stabilizovaný, MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo 1.03296.0100
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Toxický
Zdraví
Chloroform-D1 ≥99.8% (Isotopic) with TMS (0.03 vol.%) stabilizovaný, MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo 1.03296.0100
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • Sekvence:
    2440
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Deuteration degree:
    ≥ 99.8 %
  • Water (NMR, H₂O):
    ≤ 0.01 %
  • Tetramethylsilane (NMR-spectrum):
    0.0003
  • Performance test (NMR-spectrum):
    passes test
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
Bod varu:60,8 °C (1013 hPa)
Hustota:1,5 g/cm³ (20 °C)
EINECS:212-742-4
ADR:6.1,III
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
 :Stabilised with silver
UN:1888
 :GHS06
 :GHS08
Teplota pro skladování:Refrigerator
Číslo CAS:865-49-6
Vzorec:CDCl₃
MDL číslo:MFCD00000827