ContactUsLinkComponent
Petrolether, 80…110 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Petrolether, 80…110 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Katalogové číslo 8242.1000
Dodavatel:  Avantor
Číslo CAS:  
Petrolether, 80…110 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Katalogové číslo 8242.1000
Dodavatel:  Avantor
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Boiling Range:
    80 - 110 °C
  • Residue after Evaporation:
    max. 0.002 %
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
Bod varu:80…110 °C (1013 hPa)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:265-151-9
UN:1268
ADR:3,II
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :GHS09
Číslo CAS:64742-49-0
 :8008-20-6
MDL číslo:MFCD00081849