Petrolether, 40…60 °C, EMSURE® ACS, ISO p.a., Supelco®
Catalog # 1.01775.1000
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Boiling Point:36 - 83 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:370 hPa (25 °C)
- Explosion Limit:1.0 - 7.4 %(V)
- Density:0.645 - 0.665 g/cm3 (15 °C)
- pH:(H2O) not applicable
- Viscosity Kinematic:0.45 mm2/s (20 °C)
- Grade:ACS, ISO
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Bod varu:40…60 °C (1013 hPa)
Hustota:0,65 g/cm³ (20 °C)
EINECS:265-151-9
ADR:3,II
:M-Clarity™ quality level = MQ300
Bod vzplanutí:–40 °C
UN:1268
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:64742-49-0
:64742-82-1
MDL číslo:MFCD00081849