ContactUsLinkComponent
parafín, Teplota tuhnutí: 58-62°C, Sigma-Aldrich®
parafín, Teplota tuhnutí: 58-62°C, Sigma-Aldrich®
Catalog # SIAL327212-1KG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
parafín, Teplota tuhnutí: 58-62°C, Sigma-Aldrich®
Catalog # SIAL327212-1KG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    1 kg
  • Sekvence:
    4024
Specifications
About this item
 :
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:232-315-6
CAS Number:8002-74-2
 :64742-51-4